Merck
Z177024
LDPE wash bottles
Wide-mouth, capacity 500 mL
別名:
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.17
物質
low-density polyethylene bottle
natural bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
ジョイント
Joints threaded neck (53)
特徴
label no label
vented
with cap
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F11620-0500
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)