Merck
Z408514
Sigma-Aldrich
Scienceware® wash bottle carrier
Holds 6 x 8/16 oz bottles
別名:
bottle carriers, bottle holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.17
物質
polypropylene
特徴
Holds 6 x 8/16 oz bottles
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F11640-0001
L × W × H
286 mm × 194 mm × 225 mm
詳細
Lightweight, PP carrier transports up to six 8 or 16 oz wash bottles. Autoclavable at 121°C. Bottles are not included.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)