Merck
Z177814
Scienceware® polypropylene trays
L × W 30 cm × 20 cm
別名:
laboratory tray, plastic tray
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.51
物質
polypropylene container
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H16260-0000
L × W
30 cm × 20 cm
キャパシティ
5 L (1.3 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
殺菌に有用、121°C/250°Fで蒸気オートクレーブ可能。滑らかな表面、丸みを帯びた角、入れ子にするためのテーパー付き。耐食性。カバーは付いていません。高さ13 cm。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
BRAND® tray stackable size 840 x 645 x 160 mm
BR156650
BRAND® tray stackable
vibrant-m
Z681687
PureSolv spill tray
Scienceware® trays w/o faucet, inside dimensions L × W × H 55 cm × 65 cm × 10.2 cm
Z503878
Scienceware® trays
Autoclave pans capacity 1.8 L
Z360376
Autoclave pans