Merck
Z360511
Instrument sterilizing pan
size 456 mm × 152 mm × 67 mm, polypropylene
別名:
sterilization tray, sterilization tub
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.51
物質
polypropylene
メーカー/製品名
Nalgene®
サイズ
456 mm × 152 mm × 67 mm
詳細
Low-form design for immersing pipettes, dissecting instruments, and similar implements in disinfectant and subsequent autoclaving. Pan and lid have mating grooves to minimize spillage. Lightweight, Stackable. Meets OSHA Standard 29CFR1910.1030 for protection against bloodborne pathogens.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Autoclave pans capacity 2.8 L
Z360384
Autoclave pans