Merck
Z177822
Scienceware® polypropylene trays
L × W 48 cm × 27 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.51
物質
polypropylene container
メーカー/製品名
Bel-Art
L × W
48 cm × 27 cm
キャパシティ
13 L (3.4 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
殺菌に有用、121°C/250°Fで蒸気オートクレーブ可能。滑らかな表面、丸みを帯びた角、入れ子にするためのテーパー付き。耐食性。カバーは付いていません。高さ13 cm。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
BRAND® tray stackable size 510 x 410 x 120 mm
BR156646
BRAND® tray stackable
BRAND® tray stackable size 625 x 530 x 140 mm
BR156648
BRAND® tray stackable
Autoclave pans capacity 3.1 L
Z360392
Autoclave pans
Autoclave pans capacity 5 L
Z360406
Autoclave pans
BRAND® pipette tray PVC, L × W × H 420 mm × 300 mm × 30 mm
BR28305
BRAND® pipette tray