Merck
Z177830
Scienceware® polypropylene trays
L × W 51 cm × 39 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.17
物質
polypropylene container
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H16264-0000
L × W
51 cm × 39 cm
キャパシティ
18 L (4.75 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
殺菌に有用、121°C/250°Fで蒸気オートクレーブ可能。滑らかな表面、丸みを帯びた角、入れ子にするためのテーパー付き。耐食性。カバーは付いていません。高さ13 cm。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
BRAND® tray stackable size 225 x 180 x 45 mm
BR156640
BRAND® tray stackable
Autoclave pans capacity 1.8 L
Z360376
Autoclave pans