Merck
Z360368
Sterilizing pans
capacity 20 L
別名:
autoclavalble bin, autoclave tray
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.51
物質
polypropylene container
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 6900-0020
L × W × H
543 mm × 435 mm × 130 mm
キャパシティ
20 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autoclavable natural polypropylene with rolled edges for stiffness and handles for carrying ease. Nestable when empty.
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1