Merck
Z360406
Autoclave pans
capacity 5 L
別名:
sterilizing pan, sterilizing tray
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.51
物質
polypropylene container
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 6902-5000
L × W × H
324 mm × 257 mm × 108 mm
キャパシティ
5 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)