Merck
BR402046
BRAND® volumetric flask for sugar analysis
size 200 mL
別名:
SILBERBRAND, フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
特徴
class B For Kohlrausch sugar analysis. Calibrated to contain (TC, In).
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
BRAND 402046
サイズ
200 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Borosilicate glass 3.3. For Kohlrausch sugar analysis. Error limits according to Class B. Calibrated to contain (TC, In.).
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)