Merck
BR43328
BRAND® BLAUBRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, calibrated
capacity 50 mL, borosilicate glass
別名:
BLAUBRAND®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.71
物質
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
ジョイント
joint ST/NS neck10/19
特徴
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 43328
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Calibrated to contain (TC, In). Incl. individual certificate. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. The volume in cm³ is specified to a precision of 3 decimal places.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.