Merck
Z115436
Safety tongs
L 9 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H37945-0000
L
9 in.
詳細
With 3in. PTFE-coated tips.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)