Merck
Z243620
Sigma-Aldrich
Alumaloy®クランプホルダー
with zinc plated steel thumbscrews
別名:
Clamp Holder, Laboratory Clamp Holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
物質
aluminum
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
直径0.089~1.6 cm (0.6インチ)の棒を固定します。
アプリケーション
Aldrich clamp holder has been used to secure the glass vial containing the protein solution in the stirred hot oil bath.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Mirren Charnley et al.
Bio-protocol, 8(4), e2733-e2733 (2018-02-20)
Networks of amyloid nanofibrils fabricated from common globular proteins such as lysozyme and β-lactoglobulin have material properties that mimic the extracellular microenvironment of many cell types. Cells cultured on such amyloid fibril networks show improved attachment, spreading and in the