Merck
Z556661
Sigma-Aldrich
Aldrich®ベンチクランプ3つ爪
dual adjustment, size S
別名:
ベンチクランプ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.35
サイズ
S
L ×直径
102 mm × 8 mm , arm
最大口開き
0-46 mm
プラグW
11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aldrich製benchclampクランプはニッケルめっき仕上げを施してあり、耐食性があります。クランプには、着脱が容易なガラス繊維製指カバーが付属します。Grippy Knob設計には簡単に回せる丸型ナットがあるため、ガラス器具の周りのクランプを迅速かつ簡便に締めることができます。
丸い延長アームによってクランプが360°回転できるようになります。延長アームによって、装置を実験台のフレームから様々な距離の場所に設置できるようになります。高温用途に使用するためのビニル製およびグラスファイバー製ピンカバーが付属します。
注:クランプをフレームまたは他の装置に付けるための追加のクランプホルダーが必要です。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)