Merck
Z562513
LabJaws jumbo クランプホルダー
jaw capacity 0-21 mm , 0-83 inches, aluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.35
物質
aluminum
メーカー/製品名
Troemner 916050
最大口開き
0-21 mm , 0-83 inches
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
腐食耐性です。過酷な用途に耐えられるよう、精密な適合能と強力な保持能を備えています。ラボ用フレームやリングスタンドのクランプ保持に最適です。
法的情報
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)