Merck
Z693766
LabJaws lattice ロッドエンドコネクター
nickel plated
別名:
クランプホルダー, フレームコネクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
物質
nickel plated
メーカー/製品名
Troemner 916126
最大口開き
0-13 mm
詳細
ロッドを90°でしっかりと固定します。半永久的な据え付けが必要な場合に使用します。2セットのネジが付いています。
法的情報
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1