Merck
BR51467
BRAND® ground socket
PTFE, joint: 29/32, grip collar and sealing rings
別名:
Ground sockets, PTFE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
物質
PTFE
ジョイント
joint: 29/32
特徴
grip collar and sealing rings
メーカー/製品名
BRAND 51467
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE. Greaseless seal will not contaminate sample. Outstanding chemical resistance at operating temperatures from -200 to +260 °C. Sturdy design for permanent use. With grip collar and sealing rings for excellent tightness. Low leakage rate: Q < 1 · 10-4 mbar · l · s-1.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)