Merck
BR778013
BRAND® centrifuge tube, beaded rim
volume 15 mL, conical bottom, graduated: no
別名:
チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
borosilicate glass
conical bottom
特徴
RCF 3,500 × g
graduated: no
包装
pack of 100
メーカー/製品名
BRAND 778013
容量
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Boro 3.3 Centrifuge Tube has a capacity of approximately 15 ml and features a robust wall thickness of 1.0 mm. Designed for high-performance applications, it can withstand relative centrifugal forces (RCF) of up to 3500. Ideal for laboratory use, this tube ensures durability and reliability during centrifugation, making it an essential tool for various scientific procedures.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Kimax® 遠心管 capacity 35 mL, O.D. × L 29 mm × 100 mm
Z254851
Kimax® 遠心管