Merck
BR781362
BRAND® PCR Rack Box
別名:
PCR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.35
物質
assorted colors
polypropylene
特徴
Holds 96 x 0.2 mL tubes (single, 8-strips or 12-strips)
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
BRAND 781362
テクニック
PCR: suitable
詳細
Suitable for sample preparation, for keeping and storing 0.2 mL single vessels, 8-strips, and 12-strips, and 96-well PCR plates. These racks can also be stacked without lids. Withstands temperatures from -80 °C to +121 °C.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)