Merck
BR781614
BRAND®マイクロプレートBRANDplate®、pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, foil bottom, transparent
別名:
BRANDplates®, マイクロプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質:
colorless wells
foil bottom
polystyrene
サイズ:
350 μL
96 wells
有効容積:
350 μL
物質
colorless wells
foil bottom
polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
UV transparent plates
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
BRAND 781614
サイズ
350 μL
96 wells
有効容積
350 μL
transparent
結合型
medium binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clearly distinguishable via color code: grey embossed alphanumeric coding for 96-well standard plates in white or black
特徴および利点
• Optimal surfaces for optimal results• Reliable quality from the cleanroom• Tested by independent laboratories
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)