Merck
BR91241
BRAND® glass beaker with spout, low form
volume 400 mL, with graduation
別名:
ビーカー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3
特徴
with graduation
メーカー/製品名
BRAND 91241
容量
400 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Glass Beaker with Spout is expertly crafted from Boro 3.3 glass, making it a reliable choice for laboratory applications. Designed in accordance with DIN EN ISO 3819 standards, this low-form beaker features clear graduation markings for precise measurement of liquids. The integrated spout allows for easy pouring, minimizing spills and enhancing accuracy during liquid transfer.
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1