Merck
C70606
Sigma-Aldrich
4-Chlororesorcinol
98%
別名:
1,3-Dihydroxy-4-chlorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(OH)2
CAS番号:
分子量:
144.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
bp
147 °C/18 mmHg (lit.)
mp
106-108 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
InChI Key
JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
248.0 °F - closed cup
引火点(℃)
120 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C70606-500G:
C70606-BULK:
C70606-5G:
C70606-VAR:
C70606-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Guadalupe Albarrán et al.
Environmental science and pollution research international, 27(18), 22855-22864 (2020-04-24)
Radiation-induced degradation of chlorobenzene was conducted at 0.1, 0.4, 0.5, 0.7, and 1.0 mmol/dm3 concentrations in aerated environment and at 1.0 mmol/dm3 in oxygen-free and N2O-saturated solutions. The results demonstrated that the elimination of chloride is important when the solution is oxygen
Burcu Bekdeşer et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(46), 11109-11115 (2014-11-05)
Hypochlorous acid (HOCl) is an important reactive oxygen species (ROS) and non-radical and is taking part in physiological processes concerned with the defense of the organism, but there has been limited information regarding its scavenging by polyphenols. This study was