Merck
CAD7911
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
curved, size 20G, L × diam. 3 in. × 2.25 mm , ball
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42142609
NACRES:
NB.03
サイズ
20G
包装
pkg of 12 ea
L ×直径
3 in. × 2.25 mm , ball
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)