Merck
CAD9915
Animal feeding needle, sterile, disposable, malleable 304 SS
size 15G, L × diam. 3 in. × 2.9 mm , ball
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42142609
NACRES:
NB.03
サイズ
15G
包装
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
L ×直径
3 in. × 2.9 mm , ball
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Designed to enable the researcher to shape the needle to specific needs
  • Needles come straight and are easily bent to any desired shape
  • Made of type 304 stainless steel tubing
  • Plastic Luer hubs
  • Silicone tips for smoothest possible insertion
  • Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)