Merck
CDS003684
Sigma-Aldrich
1-(3-Phenylpropyl)piperazine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20N2
CAS番号:
分子量:
204.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
C(CN1CCNCC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H20N2/c1-2-5-13(6-3-1)7-4-10-15-11-8-14-9-12-15/h1-3,5-6,14H,4,7-12H2
InChI Key
LOJCUYCKDGYLJH-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS003684-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Melissa A Tapia et al.
Psychopharmacology, 237(3), 723-734 (2019-12-12)
The N-phenylpropyl-N'-substituted piperazines SA-4503 (N-phenylpropyl-N'-(3,4-dimethoxyphenethyl)piperazine) and YZ-185 (N-phenylpropyl-N'-(3-methoxyphenethyl)piperazine) bind to sigma (σ) receptors and block the development of cocaine-induced conditioned place preference at concentrations that inhibit cocaine-induced hyperactivity. YZ-067 (N-phenylpropyl-N'-(4-methoxyphenethyl)piperazine) also binds to sigma receptors and attenuates cocaine-induced hyperactivity in
Patrick A Howson et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 369(3), 364-374 (2019-03-29)
Disease modification in Parkinson's disease (PD) is an unmet medical need. In the current study, we evaluated trehalose, a safe and well-tolerated disaccharide that has previously demonstrated efficacy in rodent models of neurodegenerative diseases, including PD. In a rat model
Sucharita S Somkuwar et al.
Journal of neuroscience methods, 252, 55-63 (2015-02-15)
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is associated with hypofunctional medial prefrontal cortex (mPFC) and orbitofrontal cortex (OFC). Methylphenidate (MPH) remediates ADHD, in part, by inhibiting the norepinephrine transporter (NET). MPH also reduces ADHD-like symptoms in spontaneously hypertensive rats (SHRs), a