Merck
CDS003787
Sigma-Aldrich
2-aminothiazole-4-carboxylic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2O2S
分子量:
144.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
Nc1nc(cs1)C(O)=O
InChI
1S/C4H4N2O2S/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8/h1H,(H2,5,6)(H,7,8)
InChI Key
FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS003787-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Joanna Giebułtowicz et al.
Journal of chromatography. A, 1587, 61-72 (2018-12-24)
In this paper, we proposed an innovative hydrophilic interaction dispersive solid-phase extraction (HI-d-SPE) protocol suitable for the isolation of the potential cyanide intoxication marker, 2-aminothiazoline-4-carboxylic acid (ATCA), from such complicated matrix as post-mortem blood. To create an optimal HI-d-SPE protocol
Piotr Luliński et al.
Journal of chromatography. A, 1420, 16-25 (2015-10-16)
In this paper, the optimized synthesis and detailed characterization of novel imprinted material for selective extraction of 2-aminothiazoline-4-carboxylic acid (ATCA) were described. The prepolymeric system contained 1-allyl-2-thiourea and ethylene glycol dimethacrylate in methanol, tetrahydrofuran and dimethyl sulfoxide porogenic mixture and