Merck
CDS011578
Sigma-Aldrich
4-ethoxy-2-hydroxy-benzaldehyde
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O3
CAS番号:
分子量:
166.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
CCOc1ccc(C=O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-8-4-3-7(6-10)9(11)5-8/h3-6,11H,2H2,1H3
InChI Key
YQHAGJMEOJLAJT-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS011578-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Julia Greiser et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(27), 9000-9007 (2018-06-21)
We report the isolation of a new type of 1,4-diazepan-6-amine (DAZA)-based ligand. Condensation of aldehydes with DAZA gives a novel class of 1,5-diazabicyclo[3.2.1]octanes in nearly quantitative yields. Subsequent reductive cleavage of these bicyclic aminal species with sodium borohydride selectively leads