Merck
CDS018120
Sigma-Aldrich
6-hydroxy-2-naphthaldehyde
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8O2
CAS番号:
分子量:
172.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
Oc1ccc2cc(C=O)ccc2c1
InChI
1S/C11H8O2/c12-7-8-1-2-10-6-11(13)4-3-9(10)5-8/h1-7,13H
InChI Key
PRYNJOJHKYNLIS-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS018120-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bo Lin et al.
The Analyst, 143(20), 5054-5060 (2018-09-22)
A mitochondrial-targeted pH fluorescent probe 4-(2-(6-hydroxynaphthalen-2-yl)vinyl)-1-methylpyridin-1-ium was facilely synthesized via the carbon-carbon double bond bridging of 6-hydroxy-2-naphthaldehyde and 1,4-dimethylpyridinium iodide salt. The probe exhibited remarkable pH-dependent behavior in the linear range of 7.60-10.00, with a pKa value of 8.85 ±
Yongfei Wang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 15(13), 2734-2739 (2017-01-18)
Although sulfur dioxide (SO
Hao Wang et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 34(11), 1297-1302 (2018-07-31)
A new highly selective and visible colorimetric fluorescent probe (probe 1) was developed to detect hydrazine (N2H4) concentration in real water samples. As different concentrations of N2H4 were added, the color of the probe solution was graded gradually from colorless
Zejun Li et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 230, 118073-118073 (2020-01-25)
Hypochlorous acid (HOCl) and peroxynitrite (ONOO-) are two of the most important reactive species and associated with various diseases in various physiological and pathological processes. Nonetheless, many of their roles are still vague due to the shortage of methods for