solid
SMILES記法
C12=CC=CN=C1N=CC=C2
InChI
1S/C8H6N2/c1-3-7-4-2-6-10-8(7)9-5-1/h1-6H
InChI Key
FLBAYUMRQUHISI-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化学品のコレクションの一部として、早期発見分野の研究者に本製品を提供していることにご留意ください。Sigma-Aldrichは本製品の分析データを収集しておりません。購入者が製品の特性解析および/または純度確認の責任を負います。返品・交換は致しかねます。
Sigma-Aldrichの販売の標準約款、またはSigma-Aldrichと購入者の間の契約にこれと異なる規定があっても、Sigma-Aldrichは本製品を「無保証」で販売し、本製品について、法律、取引の過程、履行の過程、取引慣習またはその他のいずれにより生じるものであっても、(A)商品性の保証、(B)特定目的に対する適合性の保証、あるいは(C)第三者の知的所有権の侵害に対する保証を含む、一切の表示または保証を行いません。
Sigma-Aldrichの販売の標準約款、またはSigma-Aldrichと購入者の間の契約にこれと異なる規定があっても、Sigma-Aldrichは本製品を「無保証」で販売し、本製品について、法律、取引の過程、履行の過程、取引慣習またはその他のいずれにより生じるものであっても、(A)商品性の保証、(B)特定目的に対する適合性の保証、あるいは(C)第三者の知的所有権の侵害に対する保証を含む、一切の表示または保証を行いません。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS021459-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xing-Cai Huang et al.
Chemistry, an Asian journal, 15(2), 279-286 (2019-12-04)
For a long time, the cobalt(II) complex ([Co(napy)4 ](ClO4 )2 ) (napy=1, 8-naphthyridine) has been considered as an eight-coordinate complex without any structural proof. After careful considerations, two complexes [Co(napy)2 Cl2 ] (1) and [Co(napy)4 ](ClO4 )2 (2) based on
Addison N Desnoyer et al.
Accounts of chemical research, 53(9), 1944-1956 (2020-09-04)
Bimetallic motifs are a structural feature common to some of the most effective and synthetically useful catalysts known, including in the active sites of many metalloenzymes and on the surfaces of industrially relevant heterogeneous materials. However, the complexity of these
Srinivasan Swaminathan et al.
Biochemical and biophysical research communications, 491(2), 416-422 (2017-07-20)
Nicotinamide N-methyltransferase (NNMT) is a S-adenosyl-l-methionine (SAM)-dependent enzyme that catalyzes N-methylation of nicotinamide (NA) and other pyridines to form N-methyl pyridinium ions. Here we report the first ternary complex X-ray crystal structures of monkey NNMT and mouse NNMT in bound
Ellen E Guest et al.
Journal of chemical information and modeling, 60(11), 5487-5498 (2020-05-19)
The urgent need for new treatments for the chronic lung disease idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) motivates research into antagonists of the RGD binding integrin αvβ6, a protein linked to the initiation and progression of the disease. Molecular dynamics (MD) simulations
Qiuyan Jin et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 25(1), 30-43 (2019-02-19)
Gas-phase ion trap mass spectrometry experiments and density functional theory calculations have been used to examine the routes to the formation of the 1,8-naphthyridine (napy) ligated geminally dimetallated phenyl complexes [(napy)Cu2(Ph)]+, [(napy)Ag2(Ph)]+ and [(napy)CuAg(Ph)]+ via extrusion of CO2 or SO2