安全性情報
CF0043
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl azide
別名:
1-(Azidomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5F6N3
CAS番号:
分子量:
269.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352125
NACRES:
NA.06
品質水準
SMILES記法
[N-]=[N+]=NCC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1
InChI
1S/C9H5F6N3/c10-8(11,12)6-1-5(4-17-18-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-3H,4H2
InChI Key
JKGHUBCPWOLOFQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl azide is a fluoroalkyl azide reagent active in copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (click reaction). In addition to its use as a highly fluorinated building block, it can also be functionalized onto biomolecules, advanced materials, or polymers containing an alkyne. Its relative stability and number of magnetically equivalent fluorines make it a highly effective 19F NMR sensor for these and other materials.
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F
引火点(℃)
91 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CF0043-100MG:
CF0043-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Fluorinated azides are a new tool that can be used to introduce fluorinated groups to molecules. These molecules can utilize click chemistry to easily add fluorinated groups.