アッセイ
≥99.5%
フォーム
crystals
自己発火温度
1110 °F
bp
203 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D174904-500G:
D174904-VAR:
D174904-BULK:
D174904-25G:
D174904-100G:
D174904-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)