Merck
T79006
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリメチルフェノール
97%
別名:
メシトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H2OH
CAS番号:
分子量:
136.19
Beilstein:
1859675
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
bp
220 °C (lit.)
mp
70-72 °C (lit.)
71-74 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c(O)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5,10H,1-3H3
InChI Key
BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Stomach
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T79006-BULK:
T79006-100G:
T79006-VAR:
T79006-5KG:
T79006-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhicheng Zhou et al.
Environmental science & technology, 52(18), 10391-10399 (2018-08-23)
Dissolved black carbon (DBC) is an important component of the dissolved organic matter (DOM) pool. Nonetheless, little is known about its role in the photochemical processes of organic contaminants. This study investigated the effect of DBC on the phototransformation of
Cynthia D Selassie et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(23), 7234-7242 (2005-11-11)
In this comprehensive study on the caspase-mediated apoptosis-inducing effect of 51 substituted phenols in a murine leukemia cell line (L1210), we determined the concentrations needed to induce caspase activity by 50% (I50) and utilized these data to develop the following