Merck
D19605
Sigma-Aldrich
1,8-ジアミノ-p-メンタン、cis およびtrans の異性体混合物
technical grade, 85%
別名:
1,8-p-メンタンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22N2
CAS番号:
分子量:
170.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
85%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4805 (lit.)
bp
107-126 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(N)C1CCC(C)(N)CC1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3
InChI Key
KOGSPLLRMRSADR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,8-ジアミノp-メンタンは通常、Cu(II) 、Zn(II)、Cr(III)、Fe(III)およびCo(III)イオンとの配位化合物の調製に用いられる種々のシッフ塩基の合成で使われます。この化合物は除草活性を有する複素環式シッフ塩基誘導体合成の前駆体として使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D19605-100ML:
D19605-VAR:
D19605-500ML:
D19605-BULK:
D19605-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High value-added application of turpentine as a potential renewable source for the synthesis of heterocyclic Schiff base derivatives of cis-1, 8-p-menthane-diamine serving as botanical herbicides.
Zhu S, et al.
Industrial Crops and Products, 115(3), 111-116 (2018)
Cr (III), Fe (III) and Co (III) complexes of tetradentate (ONNO) Schiff base ligands: synthesis, characterization, properties and biological activity.
Keskio?lu E, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 70(3), 634-640 (2008)
Copper (II) and zinc (II) complexes of thiophene/furan carboxamides: synthesis, structure and properties.
Gunduzalp AB and Erk B
Russian Journal of Inorganic Chemistry, 55(7), 1094-1102 (2010)