Merck
D55407
Sigma-Aldrich
2,3-ジクロロアニリン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
162.02
Beilstein:
472027
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.597 (lit.)
bp
252 °C (lit.)
mp
20-25 °C (lit.)
密度
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
InChI Key
BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
D55407-BULK:
D55407-5G:
D55407-500G:
D55407-VAR:
D55407-100G:
D55407-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)