Merck
DWK176782
Wheaton® Clear Ampule
別名:
176782
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.17
物質
clear tube
特徴
preconditioned (pre-scored)
包装
pkg of 144 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 176782
キャパシティ
20 mL
直径× H
22.5 mm × 130 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Packaging samples and certified standards
特徴および利点
  • Pre-scored to eliminate filing
  • Stems can be pull or tip sealed
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)