Merck
DWK213113809
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 100 mL
別名:
213113809
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
詳細
With Spout
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213113809
cylinder capacity
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)