物質
round bottom glass flask
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 217312409
フラスコ容量
(100 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Abdominal vessels are called flasks in the laboratory and, in addition to beakers, are other universally applicable vessels. They are used e.g. for distillation or for heating liquids. Flasks are available in various designs: narrow and wide neck, with or without ground joint, as round or flat bottom flask. Depending on the application, the required flask with its specific components is selected.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)