Merck
DWK219902702
Duran® Erlenmeyer Flask
graduated, narrow-mouth neck
別名:
219902702
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
narrow-mouth neck
特徴
graduated
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 219902702
キャパシティ
150 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Media preparation and cultivation, Storing and transport, Mixing several components, Heating Diluting solutions, Measuring liquid amounts, Size 25 ml without Retrace Code und Sizes 150, 200 and 300 ml non-DIN ISO size., Boro 3.3
特徴および利点
Easy mixing due to conical form ; Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content; Fired-on, highly durable white ceramic
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)