詳細
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
特徴および利点
• Complies with DIN ISO 4797• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass• Tight closure due to standard interchangeable ground neck joint• The geometry permits very uniform heating• Closable with glass and plastic stopper• Fired-on, highly durable white print
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)