Merck
DWK241933701
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity (250 mL), neck joint: ST/NS 29/32
別名:
241933701
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3 flask
flat
ジョイント
joint: ST/NS neck29/32
滅菌適合性
autoclavable compatible
特徴
without cap
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 241933701
フラスコ容量
(250 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
その他情報
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)