詳細
section size H 25 ft
特徴
tubulation Bulk Silicone Tubing
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 374308
wall thickness × I.D.
2.3 mm × 8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tubing can be supplied in two different versions depending on customer requirements. Supplied as a complete assembly comprising of a 1.5m (5 foot) section of silicone tubing, a borosilicate glass sinker, and a polypropylene delivery nozzle or as 7.62m (25 foot) bulk lengths of tubing supplied without any fittings. All tubing is supplied with a wall thickness of 2.3mm.
アプリケーション
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
特徴および利点
- Bulk tubing also available
- Autoclavable
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)