品質水準
SMILES記法
CC(=O)CC(=O)NCCNC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C10H16N2O4/c1-7(13)5-9(15)11-3-4-12-10(16)6-8(2)14/h3-6H2,1-2H3,(H,11,15)(H,12,16)
InChI Key
KLZDEEDOBAPARF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E2376-500G:
E2376-BULK:
E2376-VAR:
E2376-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)