Merck
T7650
Sigma-Aldrich
3,3',5-トリヨードチロ酢酸
≥90%
別名:
4-(4-ヒドロキシ-3-ヨードフェノキシ)-3,5-ジヨードフェニル酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9I3O4
CAS番号:
分子量:
621.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥90%
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1
InChI
1S/C14H9I3O4/c15-9-6-8(1-2-12(9)18)21-14-10(16)3-7(4-11(14)17)5-13(19)20/h1-4,6,18H,5H2,(H,19,20)
InChI Key
UOWZUVNAGUAEQC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
アプリケーション
  • 甲状腺ホルモン研究:この研究では、3,3′,5-トリヨードチロ酢酸が MCT8 欠乏症患者の末梢や神経発達に与える影響を検討し、甲状腺関連の発達障害に対する治療介入の可能性を強調しています(Unsal and Hayran, 2024)。
  • 神経障害の管理:この研究では、3,3′,5-トリヨードチロ酢酸がアラン・ハーンドン・ダドリー症候群をモデル化した大脳オルガノイドにおける T3 取り込みと作用の障害に有効であることが示され、脳特異的な甲状腺ホルモン輸送異常の管理への応用に関する知見が得られました(Salas-Lucia et al., 2024)。
  • 抗ウイルス療法に向けた医薬品開発:3,3′,5-トリヨードチロ酢酸の派生物であるチラトリコールが、ウイルス RNA 依存性 RNA ポリメラーゼを標的とする黄熱ウイルス複製阻害剤として同定され、抗ウイルス薬開発におけるその可能性が示されました(Ren et al., 2023)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T7650-BULK:
T7650-25MG:
T7650-1G:4548173991863
T7650-500MG:4548173991870
T7650-100MG:4548173991856
T7650-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rie Anzai et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 22(10), 1069-1075 (2012-09-06)
The effectiveness of short-term 3,5,3'-triiodothyroacetic acid (TRIAC) therapy for the treatment of hyperthyroidism caused by thyroid hormone resistance (RTH) has been documented. Here, we report a 3-year course of TRIAC therapy in an RTH boy, with a quantitative evaluation of
Leandro Martínez et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(1), 23-26 (2006-01-06)
Steered molecular dynamics simulations of ligand dissociation from Thyroid hormone receptors indicate that dissociation is favored via rearrangements in a mobile part of the LBD comprising H3, the loop between H1 and H2, and nearby beta-sheets, contrary to current models
Christopher J Ryerson et al.
Journal of pain and symptom management, 43(4), 771-782 (2012-01-31)
Little is known about the treatment and correlates of dyspnea in idiopathic pulmonary fibrosis (IPF). The objective of this systematic review was to summarize the literature regarding the treatment and correlates of dyspnea in IPF. MEDLINE, EMBASE, and all Evidence-Based
Napoleão F Valadares et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(13), 4609-4617 (2007-05-01)
2D QSAR studies were carried out for a series of 55 ligands for the Thyroid receptors, TRalpha and TRbeta. Significant cross-validated correlation coefficients (q(2)=0.781 (TRalpha) and 0.693 (TRbeta)) were obtained. The models' predictive abilities were proved more valuable than the
Warren J L Wood et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 10(2), 361-365 (2008-12-24)
3-Iodothyronamine (T(1)AM) and 3,3',5-triiodothyroacetic acid (Triac) are bioactive metabolites of the hormone thyroxine (T(4)). In the present study, the ability of T(1)AM and 3,3',5-triiodothyronamine (T(3)AM) to be metabolized to 3-iodothyroacetic acid (TA(1)) and Triac, respectively, was investigated. Both T(1)AM and