Merck
E33505
Sigma-Aldrich
イソニペコチン酸エチル
98%
別名:
エチル 4-ピペリジンカルボキシラート, ピペリジン-4-カルボン酸 エチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO2
CAS番号:
分子量:
157.21
Beilstein:
118419
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI Key
RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • SMNタンパク質モジュレーター
  • ロジウム触媒タンデム二重結合移動/共役付加によるβ-アリール置換およびβ-アミノ置換脂肪族エステル
  • ニトロイミダゾリジノンの求核的開環によるニトロエチレンジアミン類
  • 循環器疾患治療に用いるRhoAインヒビター
  • サッカリンから誘導した、抗菌薬および抗酸化剤であるMannich塩基
ワンポット還元的アミノ化、およびホルミルアリールとヘテロアリールMIDAボロナートとのSuzuki-Miyauraクロスカップリングに用いる反応剤
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E33505-25G:
E33505-VAR:
E33505-1KG:
E33505-BULK:
E33505-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1