Merck
463485
Sigma-Aldrich
イソニペコチン酸メチル
technical grade
別名:
メチル 4-ピペリジンカルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO2
CAS番号:
分子量:
143.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
85-90 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-10-7(9)6-2-4-8-5-3-6/h6,8H,2-5H2,1H3
InChI Key
RZVWBASHHLFBJF-UHFFFAOYSA-N
詳細
Methyl isonipecotate can be obtained by the reduction of methyl isonicotinate in methanol with ruthenium at 100-150°C.
アプリケーション
配向性遷移金属触媒sp3 C-H活性化によるピペリジン類のC-2位アリール化に用いる反応剤
以下の合成の反応物質です。
抗結核剤
抗HIV-1剤
アミノピラジンインヒビター
経口で有効なナフチリジンプロテインキナーゼD阻害剤
立体的に困難なアリールエナミド類の不斉水素化におけるスケールアップ可能な触媒
Methyl isonipecotate may be used for the synthesis of a series of potent non-urea soluble epoxide hydrolase (sEH) inhibitors via high throughput screens.
Precipitate may form upon standing which should not affect application.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
463485-VAR:
463485-25ML:
463485-100ML:
463485-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Reaction of Calcium with Pyridine and Its Methyl Derivatives1.
Utke AR and Sanderson RT.
The Journal of Organic Chemistry, 28(12), 3582-3584 (1963)
Yuli Xie et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(8), 2354-2359 (2009-03-24)
Soluble epoxide hydrolase (sEH) is a novel target for the treatment of hypertension and vascular inflammation. A new class of potent non-urea sEH inhibitors was identified via high throughput screening (HTS) and chemical modification. IC(50)s of the most potent compounds