アッセイ
99.9%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 062-703-64
抵抗性
11 μΩ-cm, 20°C
重量
500 g
部分最大サイズ
45 μm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI Key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF06270364-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック