Merck
GF20911148
Quartz - fused
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g
別名:
SI616010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 209-111-48
重量
500 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)