Merck
GF29940048
Tungsten carbide/cobalt (co 10%)
rod, WC 90%/Co 10%, 5 mm diameter, length 100 mm
別名:
W 617905
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31191518
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 299-400-48
L
100 mm
直径
5 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)