Merck
GF43667804
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 6.35 mm diameter, length 150 mm
別名:
W 607910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31191518
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 436-678-04
L
150 mm
直径
6.35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)