安全性情報
GF07007116
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm
別名:
W 603100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31191518
NACRES:
NA.23
形状
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 070-071-16
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF07007116-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)