Merck
GF93674201
Tungsten carbide/cobalt
tube, WC 94%/Co 6%, outside diameter 2.0 mm, wall thickness 0.6 mm, length 150 mm
別名:
W 607160
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31191518
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 936-742-01
L
150 mm
外径
2.0 mm
壁厚
0.6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)